Stampa…
Cicloesano ≥99.5%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83658.320EA 184 EUR
83658.320 83658.290 83658.400
Cicloesano ≥99.5%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Cicloesano
Formula: C₆H₁₂
Peso molecolare: 84.16 g/mol
Punto di ebollizione: 81
Punto di fusione: 7
Densità: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003814
CAS Number: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,5 %
Residuo di evaporazione Max. 5 ppm
Acqua Max. 0,02 %
Analisi dei pesticidi (Lindano /ECD) Max. 5 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l