Stampa…
Cicloesano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83629.320EA 231 EUR
83629.320 83629.290
Cicloesano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Cicloesano
Formula: C₆H₁₂
Punto di ebollizione: 81 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003814
CAS Number: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (GC) Min. 99,50 %
Acqua Max. 0,0100 %
Residuo non volatile Max. 0,0005 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Alcalinità Max. 0,0002 meq/g
Trasmittanza (230 nm) Min. 75,00 %
Trasmittanza (240 nm) Min. 80,0 %
Trasmittanza (250 nm) Min. 98,0 %