Stampa…
Sodio idrossido 0.5 M NaOH (0.5N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
35257-1L 35257-5L 35257-10L-VP 35257-6X1L
35257-1LEA 36.43 EUR
35257-1L 35257-5L 35257-10L-VP 35257-6X1L
Sodio idrossido 0.5 M NaOH (0.5N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: >100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective