Stampa…
Sodio idrossido 1 M NaOH (1N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
35256-5L 35256-10L-VP 35256-1L 35256-4X5L 35256-6X1L 35256-5L-VP
35256-5LEA 135.76 EUR
35256-5L 35256-10L-VP 35256-1L 35256-4X5L 35256-6X1L 35256-5L-VP
Sodio idrossido 1 M NaOH (1N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 100 °C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective