Acido cloridrico 2 mol/l (2 N), SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Attenzione
|
4.80934.1000
4.80934.9025
4.80934.1000EA
125
EUR
4.80934.1000
4.80934.9025
Acido cloridrico 2 mol/l (2 N), SAFC®
Acido cloridrico
Formula:
HCl Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II |