Stampa…
Sodio idrossido 25%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica low iron, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
4.80659.1002 4.80659.9025 4.80659.9950
4.80659.1000EA 122 EUR
4.80659.1000 4.80659.9025 4.80659.9950
Sodio idrossido 25%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica low iron, SAFC®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II