Stampa…
Sodio idrossido 2 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
4.80512.9950 4.80512.9010 4.80512.9025 4.80512.1002
4.80512.9950EA 0 EUR
4.80512.9950 4.80512.9010 4.80512.9025 4.80512.1002
Sodio idrossido 2 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 109 °C (1013 hPa)
Densità: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II