Stampa…
Sodio idrossido 20%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica low iron
Fornitore: Merck
Pericolo
4.80005.9916 4.80005.9200
4.80005.9916EA 0 EUR
4.80005.9916 4.80005.9200
Sodio idrossido 20%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica low iron
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II