Stampa…
TES (2 ​​- (Tris (idrossimetil) metilammino) acido etan-1-solfonico), Millipore®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.10695.0250 1.10695.9010
1.10695.0250EA 410 EUR
1.10695.0250 1.10695.9010
TES (2 ​​- (Tris (idrossimetil) metilammino) acido etan-1-solfonico), Millipore®
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Formula: C₆H₁₅NO₆S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007532
CAS Number: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3