Stampa…
TAPS (3 - (Tris (idrossimetil) metilammino) Acido propano-1-solfonico), Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08320.0025 1.08320.0250
1.08320.0025EA 65.3 EUR
1.08320.0025 1.08320.0250
TAPS (3 - (Tris (idrossimetil) metilammino) Acido propano-1-solfonico), Millipore®
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Formula: C₇H₁₇NO₆S
Peso molecolare: 243,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007538
CAS Number: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1