Brij® 35 30% soluzione acquosa 30% in soluzione acquosa, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₅₈H₁₁₈O₂₄ |
MDL Number:
MFCD00080891 CAS Number: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |