Stampa…
Sodio idrossido 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
1.00233.9950 1.00233.9025
1.00233.9950EA 0 EUR
1.00233.9950 1.00233.9025
Sodio idrossido 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: ∼105 °C (1013 hPa)
Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II