Methyl-3-methylcrotonate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 3,3-dimethylacrylate, Methyl-3,3-dimethylacrylate
Purity: 98%
CAS No.: 924-50-5
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4375
Melting Point: -41°
Boiling Point: 134-139°
Beilstein Reference: 1741592
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00043940
Formula:
C₆H₁₀O₂ Peso molecolare: 114,14 g/mol Punto di ebollizione: 134…139 °C Punto di fusione: –41 °C Densità: 0,936 Flash Pt: 33 °C (91 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043940 CAS Number: 924-50-5 EINECS: 213-107-4 UN: 3272 ADR: 3,III |