1-Allylpiperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L19391.06
L19391.14
L19391.06EA
83.6
EUR
L19391.06
L19391.14
1-Allylpiperazine ≥98%
1-Allylpiperazine
Purity: 98+%
CAS No.: 13961-36-9
Molecular Formula: C7H14N2
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 180-182°
Beilstein Reference: 507447
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00167970
Formula:
C₇H₁₄N₂ Peso molecolare: 126,2 g/mol Punto di ebollizione: 180…182 °C Densità: 0,902 Flash Pt: 51 °C (123 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167970 CAS Number: 13961-36-9 UN: 2920 ADR: 8,II |