1-Boc-4-hydroxypiperidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 109384-19-2
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Melting Point: 62-64°
Beilstein Reference: 7202094
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ Punto di fusione: 62…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01075174 CAS Number: 109384-19-2 |