Ethyl-4-(bromomethyl)benzoate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl 4-(bromomethyl)benzoate
Purity: 96%
CAS No.: 26496-94-6
Molecular Formula: C10H11BrO2
Formula Weight: 243.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5494
Melting Point: 28-33°
Boiling Point: 145°/5mm
Beilstein Reference: 1869569
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD03791307
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Peso molecolare: 243,1 g/mol Punto di ebollizione: 145 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 28…33 °C |
MDL Number:
MFCD03791307 CAS Number: 26496-94-6 ADR: 8,II |