Stampa…
3-Chlor-1,2-benzisothiazol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chlorobenzo[d]isothiazole, 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
L17791.06 L17791.14
L17791.06EA 67.6 EUR
L17791.06 L17791.14
3-Chlor-1,2-benzisothiazol ≥97%
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Purity: 99% CAS No.: 7716-66-7 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.63 Melting Point: 37-44° Boiling Point: 80-86°/0.75mm MDL No.: MFCD00673254
Formula: C₇H₄ClNS
Peso molecolare: 169,63 g/mol
Punto di ebollizione: 80…86 °C (0,75 mmHg)
Punto di fusione: 37…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673254
CAS Number: 7716-66-7