1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 85275-45-2
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 4180859
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ Punto di fusione: 66…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093938 CAS Number: 85275-45-2 |