Methyl-3,5-difluorobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 216393-55-4
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Refractive Index: 1.4740
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318160 CAS Number: 216393-55-4 |