Tantalum(V) ethanolate 99.95% (metals basis), Optical Grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 6074-84-6
Molecular Formula: C10H25O5Ta
Formula Weight: 406.25
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: 18-19°
Boiling Point: 145°/0.1mm
Beilstein Reference: 3678999
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00049785
Formula:
C₁₀H₂₅O₅Ta Punto di ebollizione: 145 °C (0,1 mmHg) Punto di fusione: 18…19 °C Densità: 1,566 Flash Pt: 30 °C (86 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049785 CAS Number: 6074-84-6 EINECS: 228-010-2 UN: 2924 ADR: 3,III |