4,5-Dibromo-2-furoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2434-03-9
Molecular Formula: C5H2Br2O3
Formula Weight: 269.88
Melting Point: 169-172°
Beilstein Reference: 129312
Formula:
C₅H₂Br₂O₃ Punto di fusione: 169…172 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00092311 CAS Number: 2434-03-9 |