Methyl-3-bromopropionate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 3395-91-3
Molecular Formula: Br(CH2)2CO2CH3
Formula Weight: 167.01
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 58-60°/12mm
Beilstein Reference: 1742949
MDL No.: MFCD00000250
Formula:
C₄H₇BrO₂ Punto di ebollizione: 58…60 °C (12 mmHg) Densità: 1,530 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000250 CAS Number: 3395-91-3 EINECS: 222-247-5 |