L-α-Aminoadipic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
L13924.03
L13924.06
L13924.03EA
77.4
EUR
L13924.03
L13924.06
L-α-Aminoadipic acid 98%
L-α-Aminoadipic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1118-90-7
Molecular Formula: C6H11NO4
Formula Weight: 161.16
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 1724348
Formula:
C₆H₁₁NO₄ Peso molecolare: 161,16 g/mol Punto di fusione: ∼ 206 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002636 CAS Number: 1118-90-7 |