Stampa…
2-Acetylbenzofuran ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L13771.06 L13771.14
L13771.06EA 40.2 EUR
L13771.06 L13771.14
2-Acetylbenzofuran ≥99%
2-Acetylbenzofuran
Purity: 99% CAS No.: 1646-26-0 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 70-72° Boiling Point: 110-113°/3mm Beilstein Reference: 117910 MDL No.: MFCD00005849
Formula: C₁₀H₈O₂
Punto di ebollizione: 110…113 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 70…72 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005849
CAS Number: 1646-26-0
EINECS: 216-706-9