3-Furoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 488-93-7
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Melting Point: 120-123°
Beilstein Reference: 108638
Formula:
C₅H₄O₃ Punto di fusione: 120…123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005350 CAS Number: 488-93-7 EINECS: 207-689-9 |