Bis(2-ethylhexyl)adipate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 103-23-1
Molecular Formula: C22H42O4
Formula Weight: 370.58
Flash Point: 196°(384°F)
Refractive Index: 1.4470
Melting Point: -67°
Boiling Point: 166-168°/1mm
Beilstein Reference: 1803774
MDL No.: MFCD00009496
Formula:
C₂₂H₄₂O₄ Punto di ebollizione: 166…168 °C (1 mmHg) Punto di fusione: –67 °C Densità: 0,990 Flash Pt: 196 °C (384 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009496 CAS Number: 103-23-1 EINECS: 203-090-1 |