Methyl-2,6-difluorobenzoate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2,6-difluorobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 13671-00-6
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1948618
MDL No.: MFCD00051778
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Peso molecolare: 172,13 g/mol Punto di ebollizione: 203…204 °C Densità: 1,281 Flash Pt: 95 °C (203 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051778 CAS Number: 13671-00-6 |