Stampa…
4-Nitrophthalic anhydride tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Nitroisobenzofuran-1,3-dione
L08020.06 L08020.14
L08020.06EA 57.7 EUR
L08020.06 L08020.14
4-Nitrophthalic anhydride tech. 90%, grado tecnico
4-Nitrophthalic anhydride
Purity: 90% CAS No.: 5466-84-2 Molecular Formula: C8H3NO5 Formula Weight: 193.11 Melting Point: 116-121° Beilstein Reference: 179682
Formula: C₈H₃NO₅
Peso molecolare: 193.12 g/mol
Punto di fusione: 116…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005922
CAS Number: 5466-84-2
EINECS: 226-776-2