Stampa…
Methyl-5-amino-2-furoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-aminofuran-2-carboxylate
L05958.03 L05958.06
L05958.03EA 101 EUR
L05958.03 L05958.06
Methyl-5-amino-2-furoate 98%
Methyl-5-amino-2-furoate
Purity: 98% CAS No.: 22600-30-2 Molecular Formula: C6H7NO3 Formula Weight: 141.13 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 1365799
Formula: C₆H₇NO₃
Peso molecolare: 141,13 g/mol
Punto di fusione: 131…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051661
CAS Number: 22600-30-2