Tropine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 120-29-6
Molecular Formula: C8H15NO
Formula Weight: 141.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Amine-like
pH: 12
Melting Point: 61-65° (dried)
Boiling Point: 232-234°
Beilstein Reference: 80188
Merck Reference: 14,9781
MDL No.: MFCD00005551
Formula:
C₈H₁₅NO Peso molecolare: 141,21 g/mol Punto di ebollizione: 232…234 °C Punto di fusione: 61…65 °C (anhydr.) Densità: 1,04 |
MDL Number:
MFCD00180667 CAS Number: 120-29-6 EINECS: 204-384-2 Merck Index: 14,9781 |