Tropinone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Purity: 99%
CAS No.: 532-24-1
Molecular Formula: C8H13NO
Formula Weight: 139.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Odour: Odourless
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 2329
MDL No.: MFCD00005549
Formula:
C₈H₁₃NO Peso molecolare: 139,2 g/mol Punto di ebollizione: 227 °C Punto di fusione: 40…43 °C Flash Pt: 90 °C (194 °F) |
MDL Number:
MFCD00005549 CAS Number: 532-24-1 EINECS: 208-530-6 |