Stampa…
3-Methyl-2-furoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylfuran-2-carboxylic acid
L01763.03 L01763.06
L01763.03EA 64.5 EUR
L01763.03 L01763.06
3-Methyl-2-furoic acid ≥98%
3-Methyl-2-furoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4412-96-8 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 116183
Formula: C₆H₆O₃
Peso molecolare: 126.11 g/mol
Punto di fusione: 133…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014111
CAS Number: 4412-96-8
EINECS: 224-571-2