Stampa…
2-Chloro-3-formylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
H53399.03 H53399.06 H53399.14
H53399.03EA 39.9 EUR
H53399.03 H53399.06 H53399.14
2-Chloro-3-formylpyridine ≥98%
2-Chloro-3-formylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 36404-88-3 Molecular Formula: C6H4ClNO Formula Weight: 141.56 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-54° MDL No.: MFCD01315308
Formula: C₆H₄ClNO
Peso molecolare: 141,56 g/mol
Punto di fusione: 50…54 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01315308
CAS Number: 36404-88-3