Stampa…
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamine, 2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethylamine
H52371.MD H52371.03 H52371.06
H52371.MDEA 68 EUR
H52371.MD H52371.03 H52371.06
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine ≥97%
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Purity: 97+% CAS No.: 934-98-5 Molecular Formula: C7H17N3 Formula Weight: 143.43 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03701701
Formula: C₇H₁₇N₃
Peso molecolare: 143,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701701
CAS Number: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
ADR: 8,III