Stampa…
5-Bromo-2-formylpyridine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 5-Bromopicolinaldehyde, 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
H50154.03 H50154.06
H50154.03EA 72.5 EUR
H50154.03 H50154.06
5-Bromo-2-formylpyridine ≥99%
5-Bromo-2-formylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 31181-90-5 Molecular Formula: C6H4BrNO Formula Weight: 186.01 Melting Point: 94-96° MDL No.: MFCD04112535
Formula: C₆H₄BrNO
Peso molecolare: 186,01 g/mol
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112535
CAS Number: 31181-90-5