Stampa…
2-Chloro-4-formylpyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
H50098.03 H50098.06
H50098.03EA 150 EUR
H50098.03 H50098.06
2-Chloro-4-formylpyridine ≥97%
2-Chloro-4-formylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 101066-61-9 Molecular Formula: C6H4ClNO Formula Weight: 141.56 Melting Point: 46-49° MDL No.: MFCD06651557
Formula: C₆H₄ClNO
Peso molecolare: 141,56 g/mol
Punto di fusione: 46…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06651557
CAS Number: 101066-61-9