3-Formyl-2-methoxypyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Methoxynicotinaldehyde, 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 71255-09-9
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
MDL No.: MFCD04115112
Formula:
C₇H₇NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115112 CAS Number: 71255-09-9 |