Stampa…
2-Formyl-6-methoxypyridine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxypicolinaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
H34432.03 H34432.06
H34432.03EA 61.1 EUR
H34432.03 H34432.06
2-Formyl-6-methoxypyridine 96%
2-Formyl-6-methoxypyridine
Purity: 96% CAS No.: 54221-96-4 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Refractive Index: 1.5310
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664030
CAS Number: 54221-96-4