Stampa…
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H32756.03 H32756.06
H32756.03EA 52.5 EUR
H32756.03 H32756.06
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 50594-78-0 Molecular Formula: C7H3FN2O2 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 101-105° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD01632196
Formula: C₇H₃FN₂O₂
Punto di fusione: 101…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632196
CAS Number: 50594-78-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III