4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H32610.03
H32610.09
H32610.03EA
107
EUR
H32610.03
H32610.09
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 80517-21-1
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 69-73°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00277447
Formula:
C₇H₃FN₂O₂ Punto di fusione: 69…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00277447 CAS Number: 80517-21-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |