5-Bromo-2-isopropoxypyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 870521-31-6
Molecular Formula: C8H10BrNO
Formula Weight: 216.08
Refractive Index: 1.5305
Formula:
C₈H₁₀BrNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368869 CAS Number: 870521-31-6 |