4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1009-35-4
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Physical Form: Solid
Appearance: Cream to orange
Melting Point: 90-94°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01632197
Formula:
C₇H₃FN₂O₂ Punto di fusione: 90…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01632197 CAS Number: 1009-35-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |