2-Bromo-6-methoxypyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H30593.06
H30593.14
H30593.06EA
47.2
EUR
H30593.06
H30593.14
2-Bromo-6-methoxypyridine ≥97%
2-Bromo-6-methoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 40473-07-2
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 206°
MDL No.: MFCD00088345
Formula:
C₆H₆BrNO Peso molecolare: 188,02 g/mol Punto di ebollizione: 206 °C Densità: 1,530 Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00088345 CAS Number: 40473-07-2 |