Stampa…
Methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
H30222.09 H30222.18
H30222.09EA 45.6 EUR
H30222.09 H30222.18
Methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 29415-97-2 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 108-110° MDL No.: MFCD06203850
Formula: C₈H₇BrO₃
Peso molecolare: 231,05 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203850
CAS Number: 29415-97-2