3-Chloro-5-fluoropyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 514797-99-0
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Refractive Index: 1.5015
Melting Point: 25-27°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD05663707
Formula:
C₅H₃ClFN Punto di fusione: 25…27 °C Flash Pt: 41 °C (106 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05663707 CAS Number: 514797-99-0 UN: 1325 ADR: 4.1,III |