Stampa…
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Butyl-4-methylpyridinium Hexafluorophosphate
H27355.06 H27355.18
H27355.06EA 84.4 EUR
H27355.06 H27355.18
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate ≥99%
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate
Purity: 99% CAS No.: 401788-99-6 Molecular Formula: C10H16F6NP Formula Weight: 295.22 Melting Point: 45° MDL No.: MFCD03095438
Formula: C₁₀H₁₆F₆NP
Punto di fusione: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095438
CAS Number: 401788-99-6