Bis(trifluorometilsolfonil)immide di litio ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 90076-65-6
Molecular Formula: C2F6LiNO4S2
Formula Weight: 287.08
Melting Point: 234-238°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00210017
Formula:
C₂F₆LiNO₄S₂ Punto di fusione: 234…238 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00210017 CAS Number: 90076-65-6 EINECS: 415-300-0 UN: 2923 ADR: 8,II |