Stampa…
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H27100.06 H27100.18
H27100.06EA 77.4 EUR
H27100.06 H27100.18
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 343952-33-0 Molecular Formula: C10H16BF4N Formula Weight: 237.06 Refractive Index: 1.4
Formula: C₁₀H₁₆BF₄N
Densità: 1,2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095460
CAS Number: 343952-33-0