Stampa…
1-Butyl-3-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Butyl-3-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
H26983.18 H26983.06
H26983.18EA 234 EUR
H26983.18 H26983.06
1-Butyl-3-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
1-Butyl-3-methylpyridiniumtetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 597581-48-1 Molecular Formula: C10H16BF4N Formula Weight: 237.06 MDL No.: MFCD08458499
Formula: C₁₀H₁₆BF₄N
Peso molecolare: 237,05 g/mol
Densità: 1,204
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458499
CAS Number: 597581-48-1