2-Methyl-3-furoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Methylfuran-3-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6947-94-0
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 97-99°
Beilstein Reference: 112229
Formula:
C₆H₆O₃ Punto di fusione: 97…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00092314 CAS Number: 6947-94-0 |